Learn More
BRAND™ Pasteurpipetten aus Kalknatronglas
Aus Kalknatronglas und konform mit der Norm ISO 7712 BRAND™ Pasteurpipetten aus Kalknatronglas zeichnen sich durch eine lange, ausgezogene Kapillarspitze aus, die sich optimal zum Transfer kleiner Mengen an wässrigen Lösungen eignet. Das Ansaugende mit Verengung für einen Wattestopfen ermöglicht die Filtration kleiner Mengen.
Marke: BRAND™ 747720
81.42 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23264" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Aus Kalknatronglas.
- Entspricht Norm ISO 7712.
- Lange, gezogene Kapillarspitze ist perfekt für den Transfer von kleinen Mengen wässriger Lösungen geeignet.
- Saugende mit einer Verengung für einen Baumwollstopfen zum Filtern kleiner Mengen.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
ISO 7712 | |
Kalknatronglas | |
Kapillarspitze | |
225 mm |
7 mm | |
1000/Packung | |
2 ml | |
Pasteur-Pipette |