Learn More
Gravis Behälter aus Kalknatronglas
Catalog Number p-8008467
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 ml
750 ml
1000 ml
2000 ml
Höhe (metrisch):
108 mm
145 mm
178 mm
248 mm
Sichere Aufbewahrung und Verschluss für Sterilisationszwecke im Labor. Gravis Die Sterilisierbehälter aus Glas sind mit einem Verriegelungsbügel aus Metall und einer Gummidichtung um den Rand herum versehen.
  • Hergestellt aus Kalk-Natron-Glas
  • Mit verschiedenen Fassungsvermögen erhältlich
Kapazität (metrisch) 500 ml
Außendurchmesser (metrisch) Hals 90 mm
Enthält Klemme aus Metall und Gummidichtung
Material Kalknatronglas
Menge 6er-Packung
Höhe (metrisch) 108 mm
Produkttyp Gefäß
Durchmesser (metrisch) 98 mm
Verschlusstyp Klemme