Learn More
Fisherbrand™ Durham-Reagenzgläser aus Kalknatronglas
Erkennung der Gasproduktion durch Mikroorganismen. Die Fisherbrand™ Durham-Reagenzgläser aus Kalknatronglas ermöglichen die Visualisierung von eingeschlossenen Luftblasen.
Marke: Fisherbrand™ 90101191
122.21 EUR gültig bis 2024-10-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21661" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Für den Einsatz in der Mikrobiologie
- Füllen Sie das Durham-Röhrchen mit Lösung und setzen Sie es kopfüber in ein zweites Röhrchen ein.
- Randloses Röhrchen zur einfacheren Verwendung
- Wanddicke: 0.65 mm
Specifications
50 mm | |
Wird in der Mikrobiologie zur Detektion der Gasproduktion durch Mikroorganismen verwendet | |
Nein | |
Durham-Röhrchen |
Kalknatronglas | |
1000/Packung | |
7,5 mm |