Learn More
Gravis Bördelflaschen aus Kalknatronglas
Hervorragende Aufbewahrungsmöglichkeit für Flüssigkeiten im Labor. Gravis Einweg-Bördelflaschen eignen sich hervorragend zur Aufnahme von Seren.
99.00 € - 163.00 €
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) Hals | 20 mm |
---|---|
Material | Kalknatronglas |
Produkttyp | Flasche, Bördelverschluss |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11793813
|
Gravis
F018124585 |
10 ml | Durchsichtig |
101.00 €
168 Stück |
Verfügbar ab: 24-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11703823
|
Gravis
F018184672 |
15 ml | Durchsichtig |
106.00 €
168 Stück |
Verfügbar ab: 23-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11713823
|
Gravis
|
24 ml | Durchsichtig |
163.00 €
252 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11792555
|
Gravis
F021331130 |
50 ml | Bernsteinfarbig |
111.00 €
130 Stück |
Verfügbar ab: 25-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11702565
|
Gravis
F02144488 |
100 ml | Bernsteinfarbig |
99.00 €
88 Stück |
Verfügbar ab: 21-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- In Klar- oder Braunglas für lichtempfindliche Materialien
- Hergestellt aus Kalk-Natron-Glas
- Halsdurchmesser 20 mm
Spezifikation
20 mm | |
Kalknatronglas | |
Flasche, Bördelverschluss |