Learn More
Karl Hecht™ Nicht graduierte Assistent™ DURAN™ Zentrifugenröhrchen
Hervorragend geeignet für die Analyse und die Trennung verschiedener Materialien. Karl Hecht™ Assistent™ DURAN™ Zentrifugenröhrchen ohne Graduierung sind für hohe Geschwindigkeiten hergestellt.
Marke: Karl Hecht™ 40938014
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Konisch
- Ohne Rand
- Aus DURAN™ 3.3 Borosilikatglas
Spezifikation
Zentrifugation | |
Konisch | |
Zentrifugenröhrchen |
100 | |
Nein |