Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Kalknatronglas-Beads
41.23 € - 46.85 €
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10641672
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05124003 |
3mm |
44.94 €
1 Kilogramm |
Verfügbar ab: 23-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10191371
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05124002 |
2mm |
41.23 €
1 Kilogramm |
Verfügbar ab: 09-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10101381
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05124005 |
5mm |
44.10 €
1 Kilogramm |
Verfügbar ab: 27-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10050191
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05124004 |
4mm |
46.85 €
1 Kilogramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10244051
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05124006 |
6mm |
45.26 €
1 Kilogramm |
Verfügbar ab: 27-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
Perlen | |
Kalknatronglas | |
Gehäuse 1Pack |