Learn More
Brannan™ Aräometer nach Twaddell
Zur Dokumentation der gemessenen Dichte einer Flüssigkeit relativ zu Wasser. Die Brannan™ Twaddell Hydrometer bestehen aus Natronglas, Stahlkiesballast und synthetischem Harzwachs.
Marke:  Brannan™ 10/101/0
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12829177
  • 13.50 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 19-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Zur Dokumentation der gemessenen Dichte einer Flüssigkeit relativ zu Wasser.Die Brannan™ Twaddell Hydrometer bestehen aus Natronglas, Stahlkiesballast und synthetischem Harzwachs.
  • 160 mm Länge
  • Mit Unterteilungen in einzelne Grade
  • Eingestellt auf Verwendung bei 15.6 °C (60 °F)
  • Für Flüssigkeiten mit mittlerer Oberflächenspannung
  • Erhältlich für zahlreiche Twaddell-Reihen
Spezifikation
Spezifikation
Je 1
± 1 Tw
160 mm
0 bis 24 Twaddle
0 bis 24Tw
Twaddle Hydrometer
1Tw.
Stahlschrot
Zur Dokumentation der gemessenen Dichte einer Flüssigkeit relativ zu Wasser