Learn More
Brannan™ Dichte-Aräometer aus Natronglas, Serie S 50
Click to view available options
Bereich der relativen Dichte:
0,7 bis 0.75 g/ml
0,750 bis 0,800 g/ml
0,800 bis 0,850 g/ml
0,850 bis 0,900 g/ml
0,9 bis 0,95 g/ml
0,950 bis 1,000 g/ml
1,000 bis 1.050 g/ml
1,050 bis 1,100 g/ml
1,10 bis 1,15 g/ml
1,150 bis 1,200 g/ml
1,20 bis 1,25 g/ml
1,250 bis 1,300 g/ml
1,300 bis 1,350 g/ml
1,35 bis 1,40 g/ml
1,40 bis 1,45 g/ml
1,45 bis 1,50 g/ml
1,500 bis 1,550 g/ml
1,550 bis 1,600 g/ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Für Oberflächenspannungen von 0.700 bis 0.750 g/ml. Shot-Beladung, Länge 190 mm, Skalenunterteilungen 0.002, Genauigkeit ±0.002 spezifisches Gewicht.
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | Je 1 |
| Typ | Hydrometer der S50 Serie zur Messung der relativen Dichte |
| Genauigkeit | 0,002g/mL |
| Schritten | 0,002 g/mL |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 650/916 |
| Länge (metrisch) | 190 mm |
| Vorschaltgerätetyp | Stahlschrot |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Relative Dichte einer bestimmten Flüssigkeit zu der von Wasser |
| Bereich der relativen Dichte | 0,850 bis 0,900 g/ml |