Learn More
Brannan™ Such-Aräometer aus Sodaglas
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Länge (metrisch):
320 mm
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
Description
Geeignet für weniger genaue Messungen und werden häufig verwendet, um die Auswahl des geeigneten Hydrometers für spätere genaue Bestimmungen zu erleichtern.
Spécification
Spécification
| Genauigkeit | ±0.02 g/ml |
| Schritten | 0,01 g/mL |
| Länge (metrisch) | 320 mm |
| Vorschaltgerätetyp | Stahlschrot |
| Bereich der relativen Dichte | 0,70 bis 2,00 g/ml |
| Temperature of Standardization | 15,6 °C |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu