Learn More
Brannan™ Hydrometer zur Messung der relativen Dichte, Serie M100, Kalknatronglas
Click to view available options
Bereich der relativen Dichte:
0,70 bis 0,80 g/ml
0,80 bis 0,90 g/ml
0,90 bis 1,00 g/ml
1,10 bis 1,20 g/ml
1,20 bis 1,30 g/ml
1,30 bis 1,40 g/ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Zum Vergleichen der relativen Dichte einer bestimmten Flüssigkeit mit der von Wasser bei 15,6 °C (60 °F).Die Brannan™ Hydrometer zur Messung der relativen Dichte der Serie M100 bestehen aus Natronglas, Stahlkiesballast und synthetischem Harzwachs.
- Inklusive Kunststoffschutzschlauch
- 250 mm Länge
- Skalenunterteilung 0.002
- Relative Dichte mit 0.002 Genauigkeit
- Verfügbar in Ausführungen für niedrige oder mittlere Oberflächenspannung
- Erhältlich für zahlreiche relative Dichtbereiche
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | Je 1 |
| Typ | M100 Hydrometer zur Messung der relativen Dichte |
| Genauigkeit | 0.002 g/ml |
| Schritten | 0,002 g/mL |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 650/916 |
| Länge (metrisch) | 250 mm |
| Vorschaltgerätetyp | Stahlschrot |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Relative Dichte einer bestimmten Flüssigkeit zu der von Wasser |
| Bereich der relativen Dichte | 1,30 bis 1,40 g/ml |