Learn More
Kapillarröhrchen, Kalknatronglas
Verwenden Sie diese Röhrchen zur Schmelzpunktbestimmung. Kapillarröhrchen aus Natronglas gewährleisten beim Zentrifugieren eine ausgezeichnete Probenretention sowie schnelles Befüllen ohne Beeinträchtigung der Probenintegrität.
Marke: Samco G119/32
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.04500kg
Beschreibung
Verwenden Sie diese Röhrchen zur Schmelzpunktbestimmung. Kapillarröhrchen aus Natronglas gewährleisten beim Zentrifugieren eine ausgezeichnete Probenretention sowie schnelles Befüllen ohne Beeinträchtigung der Probenintegrität.
- Kapillarröhrchen aus Kalknatronglas
- Außendurchmesser 1.8/2.0 mm
- Wandstärke 0.28/0.32 mm
- Verpackt in Schlauchkartons von 100
Spezifikation
Kapillarröhrchen, beide Enden abgedichtet | |
100 mm |