Learn More
Kapillarröhrchen, Kalknatronglas
Artikelnummer. 12807685
Click to view available options
Länge (metrisch) Schlauch:
100 mm
Produkttyp:
Kapillarröhrchen
Kapillarröhrchen, beide Enden abgedichtet
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 12807685
Marke: S Murray SAMCO G119/02
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Verwenden Sie diese Röhrchen zur Schmelzpunktbestimmung. Kapillarröhrchen aus Natronglas gewährleisten beim Zentrifugieren eine ausgezeichnete Probenretention sowie schnelles Befüllen ohne Beeinträchtigung der Probenintegrität.
  • Kapillarröhrchen aus Kalknatronglas
  • Außendurchmesser 1.8/2.0 mm
  • Wandstärke 0.28/0.32 mm
  • Verpackt in Schlauchkartons von 100
Spezifikation
Produkttyp Kapillarröhrchen
Länge (metrisch) Schlauch 100 mm