Learn More
Brannan™ Hydrometer zur Messung der relativen Dichte, Serie 200, Kalknatronglas
Click to view available options
Bereich der relativen Dichte:
0,800 bis 1,000 g/ml
1,00 bis 1,20 g/ml
1,200 bis 1.400 g/ml
1,400 bis 1,600 g/ml
1,600 bis 1,800 g/ml
1,800 bis 2,000 g/ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Zum Vergleichen der relativen Dichte einer bestimmten Flüssigkeit mit der von Wasser bei 15,6 °C (60 °F).Die Brannan™ Hydrometer zur Messung der relativen Dichte der Serie 200 bestehen aus Natronglas, Stahlkiesballast und synthetischem Harzwachs.
Die 60/60 °F-Skala zur relativen Dichte vergleicht die relative Dichte einer gegebenen Flüssigkeit mit der von Wasser bei 15.6 °C (60°F).
- Aufgebaut aus Natronglas, Stahlkies als Ballast und Kunstharzen.
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | Je 1 |
| Typ | Hydrometer zur Messung der relativen Dichte |
| Genauigkeit | ±0,002 g/ml |
| Schritten | 0,002 g/mL |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 650 und in der (nun ersetzten) Ausgabe 1960 des British Standard 718 |
| Länge (metrisch) | 250 mm |
| Vorschaltgerätetyp | Stahlschrot |
| Baumé-Bereich | 1 bis 1,2 g/ml |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Oberflächenspannungen von 0,8 bis 1,0 g/ml |
| Bereich der relativen Dichte | 1,00 bis 1,20 g/ml |
| Mehr anzeigen |