Learn More
Brannan™ Hydrometer zur Messung der relativen Dichte, Serie 200, Kalknatronglas
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12801438
Click to view available options
Bereich der relativen Dichte:
0,800 bis 1,000 g/ml
1,00 bis 1,20 g/ml
1,200 bis 1.400 g/ml
1,400 bis 1,600 g/ml
1,600 bis 1,800 g/ml
1,800 bis 2,000 g/ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12801438
Marke: Brannan™ 10/504/0
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Vergleicht die relative Dichte einer bestimmten Flüssigkeit mit der von Wasser bei 15.6 °C (60 °F). Brannan™ Hydrometer zur Messung der relativen Dichte der Serie 200 werden aus Natronglas mit Stahlkies als Ballast sowie aus synthetischem Wachsharz gefertigt.
Zum Vergleichen der relativen Dichte einer bestimmten Flüssigkeit mit der von Wasser bei 15,6 °C (60 °F).Die Brannan™ Hydrometer zur Messung der relativen Dichte der Serie 200 bestehen aus Natronglas, Stahlkiesballast und synthetischem Harzwachs.
  • 250 mm Länge
  • Skalenunterteilung von 0.002
  • Genauigkeit von ± 0.002 relative Dichte
  • Einschließlich schützendem Kunststoffröhrchen
  • Lieferbar für entweder geringe oder mittlere Oberflächenspannung
  • Lieferbar für eine Vielzahl an relativen Dichtebereichen
Spezifikation
Menge Je 1
Typ Hydrometer der 200 Serie zur Messung der relativen Dichte
Genauigkeit 0.004 g/ml
Schritten 0,002 g/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 650/916
Länge (metrisch) 250 mm
Material Glas
Vorschaltgerätetyp Stahlschrot
Baumé-Bereich 1,4 bis 1,6 g/ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Mittlere Oberflächenspannung
Bereich der relativen Dichte 1,400 bis 1,600 g/ml
Temperature of Standardization 15,6 °C