Learn More
Lenz Laborglasintrumente Buchsenleiste, Inch-Bereich
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
Marke: Lenz Laborglasintrumente 01201302
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Gemäß DIN 12264 und zusätzlich zur Norm
- Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
S 13/2 | |
Duran Glas |