Learn More
Buerkle™ SnowPack™ Trockeneismaschine
Mit SnowPack™ Trockeneismaschine erhalten Sie eine -79 °C kalte Trockeneistablette, ohne aufwändige Technik, ohne Stromanschluss! Trockeneis ist leicht zu handhaben, geruchs- und geschmacksneutral. Kann an jede europäische CO2-Gasflasche mit Steigrohr (ohne Druckminderer) anschließen.
Marke:  Buerkle™ 9805-0200
349.98 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10221865
  • 397.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Innerhalb kürzester Zeit erhalten Sie mit SnowPack™ eine -79°C kalte Trockeneistablette von 50 oder 250 g Gewicht, ohne aufwändige Technik, ohne Stromanschluss! Jederzeit haben Sie damit die Möglichkeit, eine kostengünstige Abkühlung auf tiefste Temperaturen zu erreichen.
SnowPack™ wird gerne eingesetzt in Krankenhäusern, Universitäten, Schulen, Instituten, Laboratorien, in der chemischen Industrie und in Werkstoff-Prüfanstalten.
Anwendungsbeispiele: Temperatursenkung in Kühlbädern oder Kühlfallen, Vorkühlung von Gewebeproben, Transportsicherung oder Einbettung biologischer Substanzen, Einfrieren von Blut- und Gewebeproben, Untersuchungen in der Chemie, Physik und der Werkstofftechnik usw.
Trockeneis ist leicht zu handhaben, geruchs- und geschmacksneutral. Das SnowPack™-Trockeneisgerät können Sie an jede europäische CO2-Gasflasche mit Steigrohr (ohne Druckminderer) anschließen (W 21,80 x 1/14 in. nach DIN 477-1 Nr. 6), wie sie in vielen Betrieben und Laboratorien sowieso vorhanden ist. Ansonsten kann gegen eine geringe Gebühr eine Flasche beim örtlichen Fachhandel gemietet werden.
  • Ideales Kühlmittel für Probentransport
  • Leistung ist abhängig von Raumtemperatur und Druck
Die Bedienung von SnowPack™ ist einfach:
  1. SnowPack™ einfach an CO2-Flasche mit Steigrohr anschrauben.
  2. Ventil öffnen, CO2-Gas strömt in SnowPack™ ein und kristallisiert zu Trockeneis.
  3. Spannband öffnen.
  4. Trockeneistablette entnehmen.
Spezifikation
Spezifikation
80 x 60 mm-Tabletten
CO2-Flasche mit Standrohr
Snowpack Trockeneisgerät
Ideale Kühlmedien für Probentransporte, Verwendung in Krankenhäusern, Universitäten, Schulen, Instituten, Laboren, in der chemischen Industrie und in Materialprüfeinrichtungen
250 g
Videos
  • Buerkle SnowPack Dry Ice Machine
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Flyers
Name des Produkts
Buerkle™ SnowPack™ Trockeneismaschine > Größe (L x B):80 x 60mm-Tabletten