Learn More
Fisherbrand™ Glas-Probenfläschchen für Schnappdeckel oder Druckkappe
Lagern und betrachten Sie Proben sicher und einfach. Fisherbrand™ Glas-Probenfläschchen für Schnappdeckel oder Druckkappen sind in verschiedenen Größen erhältlich. Fisherbrand™ Schnappdeckel oder Schraubverschlüsse aus Polyethylen werden separat verkauft.
Marke: Fisherbrand™ 15364769
75.69 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24350" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Hergestellt aus klarem, neutralem Glas des Typs 1B
- Verschiedene Kapazitäten in verschiedenen Größen
- Zur Verwendung mit Schnappdeckeln oder Druckkappen
- Gerollter Rand für einfaches Anbringen des Verschlusses
- Insbesondere für die Aufbewahrung von Pulvern und trockenen Proben geeignet
- Fisherbrand™ Druckkappen oder Schnappdeckel aus Polyethylen für Glas-Probenfläschchen werden separat verkauft (15344789)
Spezifikation
Durchsichtig | |
Neutrales Glas (Typ 1B) | |
Schnappdeckel oder Druckkappe | |
22 mm |
23 mm | |
7 ml | |
34 mm |
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 66.4 MB
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 20.8 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Glas-Probenfläschchen für Schnappdeckel oder Druckkappe >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur