Learn More
Fisherbrand™ Schnappdeckelfläschchen, Klarglas
Für die HPLC empfohlen.
Marke:  Fisherbrand™ 22 09 0908
27.95 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10335582
  • 32.35 € / 100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Eine handliche und kostengünstige Fläschchen für unkritische Analysen
  • Durchsichtig
  • Glas
  • Flachboden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Durchsichtig
Glas
Lagerung
CleanPack, Polypropylen-Box
1 ml
65 mm
3. hydrolytische Klasse
Nein
26 mm
27 ml
Schnappverschluss
0,6 μl
Flachboden
100
ND22
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24155
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    30
    Stunden
    3
    Minuten
    44
    Sekunden
    15
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.03.2025 und dem 30.04.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
  • Mehrere Hersteller
    Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre Bedürfnisse
    Aktionscode: 24134
    Gültig bis zum2025-03-31
    Tage
    0
    Stunden
    3
    Minuten
    44
    Sekunden
    15
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    30
    Stunden
    3
    Minuten
    44
    Sekunden
    15
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Schnappdeckelfläschchen, Klarglas > flacher Boden, 65 mm Höhe