Learn More
Eppendorf™ Safe-Lock Tubes 0.5 mL - Microtube
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-194501 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Farbe:
Farblos
Reinheits- oder Qualitätsgrad:
Forensischer DNA-Gütegrad (unsteril)
Verpackung:
Beutel
Max. RZB:
30.000 x g
Packungsgröße:
500 Stück
Artikelnummer. 15615367
Marke: Eppendorf™ 0030123603
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Eppendorf™ Safe-Lock Tubes 0.5 mL - Microtube ensures secure sample storage. With a unique locking mechanism, these tubes prevent accidental opening, safeguarding precious samples. Ideal for PCR, these tubes offer reliability and ease in a compact design.
  • Klappdeckel verhindert unbeabsichtigtes Öffnen während der Inkubation und Lagerung
  • Polypropylen bietet eine hohe Beständigkeit gegen Chemikalien, mechanische Beanspruchung und extreme Temperaturen
  • Ohne Formtrennmittel, Weichmacher oder Biozide (Materialien, die negative Auswirkungen auf Bioassays haben könnten) hergestellt
  • g-Safe™ Zentrifugationsstabilität bis zu 30,000 x g verhindert Probenverlust durch Bruch der Röhrchen
  • Zusätzliche Sicherheit bei der Arbeit mit gefährlichen Proben
  • Passgenaue Deckeldichtung für minimale Verdunstung bei langer Lagerung
  • Großer, mattierter Deckel und mattierte Fläche an der Seite zur einfachen Beschriftung
  • Funktioniert von -86 ° bis 100 °C
  • Autoklavierbar (121 °C, 20 min)
Bestellinformation
Assorted packages include 100 each of natural, blue, green, red and yellow
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Art der Kappe Klappdeckel
Verschlussfarbe Farblos
Verschlussmaterial Polypropylen
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kapazität (metrisch) 0.5 ml
Farbe Farblos
Material Polypropylen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Inkubation und Lagerung
Anzahl pro Packung 10 x 50
Verpackung Beutel
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -122.8°F to +212°F
Temperaturbereich (metrisch) -86 °C bis 100 °C
Sterilität Unsteril
Reinheits- oder Qualitätsgrad Forensischer DNA-Gütegrad (unsteril)
Graduated Ja
Kapazität (angloamerikanisch) 0.02 oz.
Verschlusstyp Safe-Lock Deckel
Max. RZB 30.000 x g
Form Zylindrisch
Produkttyp Mikroröhrchen mit Schnappverschluss