Learn More
Motic™ Stereo-Zoom-Mikroskop der SMZ171 Serie
Durch Drehen des Zoomknopfes kann der volle Zoombereich von 6,7:1 erreicht werden, was zu einem Vergrößerungsbereich von 7.5 x 50 bei standardmäßigen WF10X/23 mm-Okularen führt. Das Stereo-Zoom-Mikroskop der Motic™ SMZ171 Serie erleichtert das Vordringen von der Probenübersicht bis hin zu winzigen Strukturen.
Marke: Motic™ 1100200600762
855.01 EUR gültig bis 2024-12-15
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die Greenough Optische System liefert scharfe und klare Bilder. Die Parfokalität wird durch den großen Zoombereich von 6,7:1 gewährleistet.
- 5 Klick-Stopps innerhalb des stufenlosen Zooms ermöglichen eine präzise Wiedergabe von Vergrößerungen für Messzwecke.
- Das große Sichtfeld wird durch die standardmäßigen 10 x 23 Okulare gewährleistet.
- Der große Arbeitsabstand von 110 mm bietet ausreichend Platz für Vorbereitungs- und Reparaturarbeiten, wobei die atemberaubende Bildtiefe für ein überzeugendes aufrechtes 3D-Bild sorgt.
- Die Flexibilität des Systems ermöglicht komplexere Aufbauten mit Auslegerstativen, externen Lichtquellen und die Aufrüstung zu einer kompletten Dokumentationsstation.
Spezifikation
Schwarz/weiße Objektträgerplatte und Staubschutzabdeckung | |
Achromatisch | |
Zoom 1:6,7 | |
2 Jahre auf elektrische/5 Jahre auf optische und mechanische Teile | |
SMZ-171-TP. | |
Erfordert externe Beleuchtung | |
Je 1 |
7,5x bis 50x | |
23 mm | |
303 x 239 x 405 mm | |
Stereomikroskop mit Zoom | |
Trinokular, 35° geneigt, 360° drehbar. | |
WF10X/23 mm |