Learn More
Motic™ STEREO MICROSCOPE SMZ-171-TH
In Kombination mit der erweiterten Zubehörserie ist der Motic™ Trinokularkopf für das SMZ-171 Stereo-Mikroskop ein ideales Instrument für die anspruchsvollen Anforderungen sowohl in Routine- als auch in Forschungsbereichen.
Marke:  Motic™ 1100200600761
792.59 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15126866
  • 892.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 19-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Zum Einsatz mit SMZ-171
  • Greenough-Zoom, 7.5 x bis50 x
  • Mit 2 WF10x/23 mm Okularen
  • ESD-Funktion (elektrostatische Entladung)
Spezifikation
Spezifikation
Nur Kopf
Achromatisch
SMZ-171 StereoZoom-Mikroskop
5 Jahre mechanisch und optisch
SMZ-171-TH.
WF10X/23 mm
7,5x bis 50x
23 mm
Zoom 1:6,7
Trinokularer Kopf für SMZ171
Trinokular