Learn More
Motic™ SMZ-160-Trinocular head
This Trinocular Head is compatible with the SMZ-160 microscope.
Marke:  Motic™ 1101010100921
Artikelnummer. 17857285
  • 600.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 19-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • SMZ-160-Trinocular Head.
  • Includes 2 10x/20 mm eyepieces.
Spezifikation
Spezifikation
2 eyepieces of 10X/20 mm
None
Head only, need also a stand and light
SMZ-160 (Trinocular Head only)
Keine
10x/20 mm
10X
20 mm
5 years
Trinokular
Observation of Sample in 3D