Learn More
Motic™ SMZ 160 Stereo Microscopes
Dieses Stereo-Zoom-Mikroskop verfügt über einen Zoombereich von 1:6.4 und ein Ganzmetallgehäuse mit klassischer Beleuchtung.
Marke:  Motic™ 1100201300161
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17804501
  • 774.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 30-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
The SMZ-160 is ideal for educational purposes in high schools and universities, but is also great for industrial quality control.
  • Greenough Zoom Optical System
  • 45° stereomicroscope head
  • 6:1 zoom ratio
  • Diopter Adjustment: ±5
Spezifikation
Spezifikation
Einfacher Ständer
Hilfsobjektive (0,3X, 0,5X, 0,63FACH, 0,75x, 1,5X, 2X)
WF 10X/20 mm
10X
Trinokular
100 mm