Learn More
Kolmi Hopen™ SMS-Isolierkittel mit Daumenlöchern
Click to view available options
SMS-Isolierkittel mit Daumenlöchern; Farbe: Gelb; Einweg: Ja; Material: SMS; Verwendung (Anwendung): Medizinisch; Größe: XL
Beschreibung
- Hochwertiger Infektions- und Flüssigkeitsschutz
- Besteht aus einer durch Extrusionsblasformen hergestellten Polypropylenschicht, die zwischen zwei durch Spinning-Topping hergestellten Polypropylenschichten eingefügt ist
- Große Öffnung für den Kopf
- Patentierte Flexneck-Technologie, bestehend aus doppeltem Elastikanteil
- Lange Ärmel mit Daumenlöchern, die die Handgelenke vollständig abdecken
- Zum Schutz von medizinischem Fachpersonal und Patienten vor Kreuzinfektionen
- Über traditioneller Kleidung zu tragen
Spezifikation
Spezifikation
Größe | Extragroß |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Medizinisch |
Geschlecht | Unisex |
Anzahl Taschen | Keine |
Produkttyp | General Purpose Gown |
Material | SMS |
Farbe | Gelb |
Einwegprodukt | Ja |
Sterilität | Unsteril |
Gewicht (metrisch) | >23,5 g/m2 |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kolmi Hopen™ SMS-Isolierkittel mit Daumenlöchern >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur