Learn More
Justrite™ Smokers Cease-Fire™ Behälter für Zigarettenstummel
Artikelnummer. p-27566
Click to view available options
Farbe:
Beige
Schwarz
Terrakotta
Waldgrün
Material:
HDPE
Polyethylen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12920225
Marke: Justrite™ 26800B
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Das innovative Design begrenzt die Sauerstoffzufuhr, um Zigaretten sicher und schnell zu löschen
  • Sichere Sammlung unansehnlicher Zigarettenkippen
  • Die HDPE-Konstruktion mit einem schwer entflammbaren Additiv und UV-Schutz verhindert Rost, Beulen, Risse oder Abblätterungen '
  • Der Einsatzbehälter aus verzinktem Stahl reduziert die Brandgefahr und erleichtert die Reinigung.
  • Die einzigartige Öffnung der Regenhaube hält Regen und andere Abfälle fern, um das Brandrisiko weiter zu verringern
  • In Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit verhindert die einzigartige Konstruktion der internen “Tropfkante” das Austreten von Teerkondensationen
  • Verankerungseinschnitte bieten Sicherheit und größere Stabilität bei schwierigen Wetterbedingungen
Bestellinformation
Maße (AD x H): 16.5 x 38.5 Zoll (41.9 x 97.8 cm).
Zertifizierungen
ADA-konform. FM-Brandversuche und -Tests wurden von FM Global durchgeführt und genehmigt.
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 15 l
Zertifizierung/Konformität FM, ADA
Außendurchmesser (metrisch) 41.9 cm
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 16.5 in.
Kapazität (angloamerikanisch) 4 gal.
Farbe Beige
Höhe (metrisch) 97.8 cm
Menge Je 1
Form Rund
Gewicht (angloamerikanisch) 14.5 lbs.
Gewicht (metrisch) 6.5 kg
Enthält Einsatzeimer aus verzinktem Stahl
Auskleidungsmaterial Verzinkter Stahl
Zur Verwendung mit (Anwendung) Begrenzt die Sauerstoffzufuhr und löscht Zigaretten sicher und schnell
Höhe (angloamerikanisch) 38,5 in.
Material Polyethylen
Produkttyp Behälter für Zigarettenstummel