Learn More
Justrite™ Smokers Cease-Fire™ Behälter für Zigarettenstummel
Click to view available options
Farbe:
Beige
Schwarz
Terrakotta
Waldgrün
Material:
HDPE
Polyethylen
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Sichere Sammlung unansehnlicher Zigarettenkippen
- Die HDPE-Konstruktion mit einem schwer entflammbaren Additiv und UV-Schutz verhindert Rost, Beulen, Risse oder Abblätterungen '
- Der Einsatzbehälter aus verzinktem Stahl reduziert die Brandgefahr und erleichtert die Reinigung.
- Die einzigartige Öffnung der Regenhaube hält Regen und andere Abfälle fern, um das Brandrisiko weiter zu verringern
- In Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit verhindert die einzigartige Konstruktion der internen “Tropfkante” das Austreten von Teerkondensationen
- Verankerungseinschnitte bieten Sicherheit und größere Stabilität bei schwierigen Wetterbedingungen
Bestellinformation
Maße (AD x H): 16.5 x 38.5 Zoll (41.9 x 97.8 cm).
Zertifizierungen
ADA-konform. FM-Brandversuche und -Tests wurden von FM Global durchgeführt und genehmigt.
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 15 l |
| Zertifizierung/Konformität | FM, ADA |
| Außendurchmesser (metrisch) | 41.9 cm |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 16.5 in. |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 4 gal. |
| Farbe | Waldgrün |
| Höhe (metrisch) | 97.8 cm |
| Menge | Je 1 |
| Form | Rund |
| Gewicht (angloamerikanisch) | 14.5 lbs. |
| Mehr anzeigen |