Learn More
LevGo™ Sicherheitsrasierklingen
Artikelnummer. p-8266003
Click to view available options
Größe:
S
L
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 15326558
Marke: LevGo™ 30203
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Schluss mit gefährlichen scharfen Kanten! Die LevGo™ Sicherheitsrasierklingen hinterlassen beim Schneiden von Agarose-Gels keine Kratzer auf der Oberfläche.
  • Sauberes Schneiden von Agarosegelen* direkt auf dem Lichtkasten, ohne die Oberfläche zu zerkratzen Ideal geeignet für das Schneiden von Weichgewebe und Pflanzenmaterial
  • Anpassen der erforderlichen Größe durch einfaches Zuschneiden mit einer Schere!
  • Lieferbar in zwei Größen, in den USA aus PET mit Lebensmittel-Gütegrad hergestellt
  • Lieferung in Packungen von 100 Stück
Spezifikation
Klingenmaterial PET in Lebensmittelqualität
Produkttyp Blade
Zur Verwendung mit (Anwendung) Schneiden von Agarose-Gelen, Schneiden von Weichgewebe und pflanzlicher Materie
Größe L
Einwegprodukt Ja
Sterilität Unsteril
Dicke (metrisch) 0,22 mm
Zertifizierung/Konformität Food Grade
Autoklavierbar Not Autoclavable
Menge 10/Packung
Skala No