Learn More
Eppendorf™ SmartBlock DWP500
Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
DeepWell-Platten, 96/500 μl
Beschreibung
- Für Eppendorf DeepWell-Platte 96/500 μl.
- Das optimierte Blockdesign sorgt für optimale Temperaturübertragung innerhalb Ihrer Probe und damit für hervorragende Ergebnisse
- Die spezifische Kalibrierung von Eppendorf SmartBlock durch eine integrierte Sensortechnologie maximiert die Temperaturgenauigkeit und -homogenität
- Jeder SmartBlock wird während der Produktion einzeln auf Temperaturgenauigkeit geprüft und zu Dokumentationszwecken mit einem seriennummerspezifischen Zertifikat geliefert
- Isolierte Thermoblöcke für ergonomische Bedienung – ohne dass Sie sich die Finger verbrennen (PhysioCare Konzept)
- Automatische Blockerkennung für sichere Handhabung
- Die Eppendorf QuickRelease™ Technologie ermöglicht einen schnellen und einfachen Austausch von Blöcken – ohne Werkzeug
- Nur für ThermoMixer C und Thermostat C
Spezifikation
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | DeepWell-Platten, 96/500 μl |
Typ | Block |
Enthält | Deckel |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Angebot zum Testen von Milch- und Pflanzenprodukten
Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre BedürfnisseAktionscode: 24134Gültig bis zum: 2025-03-31
- Mehrere Hersteller
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf™ SmartBlock DWP500 >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur