Learn More
Thermo Scientific™ Smart-Vue™ Sensoren
Mit den Thermo Scientific™ Smart-Vue™ Sensoren schützen Sie die Qualität Ihrer Proben, erleichtern die Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen und können die Bedingungen kontinuierlich überwachen und aufzeichnen.
238.00 € - 1635.00 €
Spezifikation
Typ Sensor
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kühllagerungen
Zur Verwendung mit (Geräte) Kühlschrank, Tiefkühlgerät, LN2-Lagerung, CO2-Inkubator, Ofen
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Beschreibung Kalibrierung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Beschreibung Kalibrierung Preis Menge & Verfügbarkeit  
11844703
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
SV400-100-LSB
Smart-Vue Digitaler Sensor; 1.0 m Kabellänge -30, -15, 0, +20 und +40 °C
238.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11854703
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
SV400-101-LSB
Smart-Vue Digitaler Sensor, 3.5 m Kabellänge -30, -15, 0, +20 und +40 °C
247.52 €
1 Stück
Verfügbar ab: 20-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11884703
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
SV401-100-LSB
Smart-Vue Digitaler Sensor, 27 cm Kabellänge 30, 60, 80, 100 und 105 °C
287.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11824713
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
SV404-200-LSB
Smart-Vue PT100 Temperatursensor, 1,4 m Kabellänge Nicht kalibriert
445.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 23-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11834713
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
SV405-100-LSB
Smart-Vue Digitaler Temperatur-/RH-Sensor 23 °C, 50 % RH N/A N/A N/A
11854713
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
SV406-100-LSB
Smart-Vue Temperatur-/CO2-Sensor, 1.0 m Kabellänge 37 °C, 5 % CO2 N/A N/A N/A
Beschreibung
Beschreibung
Mit den Thermo Scientific™ Smart-Vue™ Sensoren schützen Sie die Qualität Ihrer Proben, erleichtern die Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen und können die Bedingungen kontinuierlich überwachen und aufzeichnen. Überwachen Sie Temperaturen von -200 ° bis +350 °C, CO-2 Konzentration, relative Luftfeuchtigkeit (RH), Differenzialdruck (Reinräume), 4-20 Milliampere und Trockenkontaktzustand.
Merkmale:
  • Automatische und kontinuierliche Datenaufzeichnung
  • Temperatur, Temperatur/CO2, Temperatur/rH oder Temperatur/CO2/rH Kombi-Sensoren
Kompatibel mit:
Kühlschränke, Tiefkühlgeräte, LN2 Lagerung, CO2 Inkubatoren, Reinräume, Lagerbereiche, Öfen
Empfohlen für:
Ideal für den Einsatz in streng kontrollierten Umgebungen, wie z. B. in pharmazeutischen Produktionsstätten, in der Biotechnologie, in IVF-Kliniken und diagnostischen Laboren sowie bei klinischen Studien.
Bestellinformationen:
Die Verfügbarkeit von Smart-Vue Produkten kann je nach Land unterschiedlich sein. Bitten Sie Ihren Vertriebsvertreter, Ihnen eine auf Ihre speziellen Ansprüche zugeschnittene Smart-Vue Lösung zur drahtlosen Überwachung anzubieten. Änderungen an technischen Daten, Geschäftsbedingungen und Preisen bleiben vorbehalten. Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
Sensor
Kühllagerungen
Kühlschrank, Tiefkühlgerät, LN2-Lagerung, CO2-Inkubator, Ofen
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Smart-Vue™ Sensoren