Learn More
Thermo Scientific™ Smart-Vue™ Client-Server-Software
Automatisieren Sie die Überwachung wichtiger Laborgeräteparameter mit Thermo Scientific™ Smart-Vue™ Client-Server-Software für ein sicheres Gefühl.
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | Smart-Vue erleichtert die Konformität mit den Vorschriften in 21 CFR Abschnitt 11, cGxP und SOP. |
|---|
Beschreibung
Automatisieren Sie die Überwachung wichtiger Laborgeräteparameter mit Thermo Scientific™ Smart-Vue™ Client-Server-Software. Ununterbrochene Überwachung Ihrer Proben, sieben Tage die Woche rund um die Uhr (24/7), mit sofortiger Benachrichtigung, die Sie auch dann erhalten können, wenn Sie sich nicht im Labor befinden. Diese Software bietet eine Plug-and-Play-Lösung mit einer intuitiven Benutzeroberfläche.
Plug & Play – intelligent und einfach
- Installationsassistent für einen einfacheren, schrittweisen Prozess
- Service Discovery Protocol (SDP) ermöglicht es, dass jedes Modul ein Signal an den Empfänger sendet — der effizienteste Kommunikationsweg basierend auf der HF-Signalstärke wird identifiziert
- Modul erstellt automatisch einen neuen Weg zum Empfänger, wenn während 6 Stunden keine Kommunikation stattfindet
- Sicherungssystem mit Speicherkapazität von bis zu 3000 Messpunkten und mit unterbrechungsfreier Stromversorgung für die kontinuierliche Datenprotokollierung
Intuitive Bedienoberfläche
- Die tägliche Verwendung wird vereinfacht
- Export von Berichten im Microsoft™ Excel™, Word™ oder Adobe™ PDF-Format mit einem Klick
- Flexible Erstellung von Diagrammen mit Daten von einzelnen oder mehreren Sensoren
- Visuelle Darstellung der HF-Signalstärke an QoS gemäß der Überwachung durch jedes Modul
Rückverfolgbarkeit & Datensicherheit
- Angepasste Sicherheitslevels für den Benutzerzugriff
- Prüfprotokolle
- Archivierung von Alarmen
- Kennwortschutz
- Sichere digitale Übertragung und Datensicherung
Viele Konfigurationsmöglichkeiten
- Kombiniert Funk- und TCP/IP-Netzwerktechnologien
- Verfügbarkeit von Daten an verschiedenen Arbeitsplätzen innerhalb Ihres Netzwerks
- Einfache Installation eines Plug-Ins zur Darstellung von Ausrüstungsdaten an allen Arbeitsstationen
Kompatibel mit:
Kühlschränke, Tiefkühlgeräte, LN2 Lagerung, CO2 Inkubatoren, Reinräume, Lagerbereiche, Öfen
Empfohlen für:
Ideal für den Einsatz in streng kontrollierten Umgebungen, wie z. B. in pharmazeutischen Produktionsstätten, in der Biotechnologie, in IVF-Kliniken und diagnostischen Laboren sowie bei klinischen Studien.
Spezifikation
| Smart-Vue erleichtert die Konformität mit den Vorschriften in 21 CFR Abschnitt 11, cGxP und SOP. |
Die Verfügbarkeit von Smart-Vue Produkten kann je nach Land unterschiedlich sein. Bitten Sie Ihren lokalen Thermo Fisher Scientific Ansprechpartner, Ihnen eine auf Ihre speziellen Bedürfnisse zugeschnittene Smart-Vue Lösung zur drahtlosen Überwachung anzubieten. Änderungen an technischen Daten, Geschäftsbedingungen und Preisen bleiben vorbehalten. Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich.