Learn More
Thermo Scientific™ Smart-Vue ™ Zusatzteile
Treffen Sie Ihre Wahl aus einem Sortiment an Zusatzteilen, einschließlich Netzteilen, Kabeln und Montageteilen.
Marke: Thermo Scientific™ SV502-500-LSB
Beschreibung
Treffen Sie Ihre Wahl aus einem Sortiment von Thermo Scientific™ Smart-Vue™ Zusatzteilen, einschließlich Netzteilen, Kabeln und Montageteilen zur Verwendung mit dem Smart-Vue Wireless Monitoring System.
Kompatibel mit:
Kühlgeräte, Gefriergeräte, LN2-Lagerung, CO2-Inkubatoren, Reinräume, Lagerbereiche, Öfen
Bestellinformationen:
Die Verfügbarkeit von Smart-Vue Produkten kann je nach Land unterschiedlich sein. Bitten Sie Ihren lokalen Thermo Fisher Scientific Ansprechpartner, Ihnen eine auf Ihre speziellen Bedürfnisse zugeschnittene Smart-Vue Lösung zur drahtlosen Überwachung anzubieten. Änderungen an technischen Daten, Geschäftsbedingungen und Preisen bleiben vorbehalten. Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Kabel | |
Smart-Vue erleichtert die Konformität mit den Vorschriften in 21 CFR Part 11, cGxP und SOP | |
Smart-Vue™ Wireless Monitoring System |
mm Flachkabel | |
Kühllagerungen |