Learn More
Thermo Scientific™ SMART Digest™ RNase-Kits
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Erreichen Sie mit den Thermo Scientific™ SMART Digest™ Chymotrypsin-Kits hochwertige analytische Ergebnisse bei der Proteinverdauung. Als signifikanten Vorteil bei der Probenvorbereitung für die Oligonukleotid-Zuordnung und -Quantifizierung bieten diese Kits eine schnelle und einfache Proteinverdauung mit hoher Reproduzierbarkeit, hoher Empfindlichkeit und hoher Datenqualität in einem automatisierungskompatiblen Format.
Diese RNase Kits verwenden optimierte, hitzestabile Enzyme auf Magnetbeads und ermöglichen die Kontrolle der partiellen Verdauung, um erforderliche Fragmente von idealer Länge für die Sequenzierung durch HRAM-MS zu produzieren.
Einfache Anwendung
- Ein einfacher Prozess und die Kontrolle der Verdauungszeit gewährleisten die erforderliche Fragmentlänge für eine umfassende mRNA-Sequenzierung durch HRAM-MS
- Das gesamte Protokoll kann für Anwendungen mit hohem Durchsatz einfach automatisiert werden
- Die einfache Nuclease-Verdauung ermöglicht eine vollständige Charakterisierung der mRNA
Zuverlässige Ergebnisse
- Höhere Reproduzierbarkeit im Vergleich zu herkömmlichen Protokollen
- Höhere Datensicherheit
- Keine Kontamination der analytischen Säule durch Nuklease
RNase Kits sind mit zwei spezifischen Endioribonuklease Enzymen erhältlich:
- RNase T1 baut einsträngige RNA in G-Rückständen ab
- RNase A baut einsträngige RNA in C- und U-Rückständen ab
Tekniske data
Tekniske data
| Spaltung | Zum Abbau einsträngiger RNA in C- und U-Rückständen |
| Enzym | RNase A |
| Format | SMART Digest Harz, lose, magnetisch |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Oligonukleotid-Mapping |
| Produktlinie | SMART Digest |
| Typ | RNA-Verdauung |
| Enthält | SMART Digest Harz mit magnetischer Masse, SMART Digest Puffer |
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.