Learn More
Thermo Scientific™ SMART Digest™ Proteinase K-Kits
Schnelle, einfache, hochgradig reproduzierbare und empfindliche Immunabscheidungen und Proteinverdau für Ihre Biomarker-Untersuchungen in einem einzigen Well.
Marke: Thermo Scientific™ 60109-109
1144.65 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Mit den Thermo Scientific™ SMART Digest™ Proteinase K-Kits erhalten Sie qualitativ hochwertige Proteinverdau-Analyseergebnisse. Diese Kits bieten einen bedeutenden Fortschritt bei der Probenvorbereitung für die biopharmazeutische Forschung. Sie ermöglichen einen schnellen und einfachen Proteinverdau mit hoher Reproduzierbarkeit, hoher Empfindlichkeit und hoher Datenqualität in einem Format, das mit der Automatisierung kompatibel ist. SMART Digest Kits stellen eine wesentliche Verbesserung gegenüber herkömmlichen In-Lösung-Proteinverdau-Technologien dar, da diese nicht reproduzierbar sind, eine geringe Empfindlichkeit aufweisen und auf langwierigen Methoden beruhen, die nicht automatisierbar sind.
Proteinase K ProteinverdauMit den SMART Digest Kits können Sie Proteine schneller und einfacher als je zuvor charakterisieren und quantifizieren. Diese Version des Kits verwendet Proteinase K, die die Peptidbindung neben der Carboxylgruppe von aliphatischen und aromatischen Aminosäuren mit blockierten Alpha-Aminogruppen spaltet.
Einfach und intuitiv- Erheblich beschleunigte Probenverarbeitung
- Einfacher Prozess
- Das gesamte Protokoll ist einfach automatisierbar und ermöglicht so eine Verarbeitung mit hohem Durchsatz
- Höhere Reproduzierbarkeit im Vergleich zu herkömmlichen Protokollen
- Höhere Empfindlichkeit
- Höhere Vertrauenswürdigkeit der Daten
Normalerweise dauert es je nach Komplexität der Probe weniger als 60 Minuten, um eine volle Verdauung zu erreichen, wohingegen eine Verdauung in Lösung bis zu 24 Stunden dauern kann.
Höhere Reinheit der ProbenDie Verringerung der Anzahl der verwendeten Chemikalien und das Design mit immobilisierter Proteinase K helfen, chemisch ausgelöste posttranslationale Modifikationen (PTMs) und Autolysen abzuschwächen. Die Ergebnisse sind einfacher zu interpretieren.
Für Entsalzungsanwendungen mit SOLAµ SPE-Platten koppelbarIn Verbindung mit den SMART Digest Kits zur Entsalzung bieten die Thermo Scientific™ SOLAµ™ SPE Festphasen-Extraktionsplatten eine schnelle, einfache, robuste und leicht automatisierbare Lösung zur Probenvorbereitung bei der Analyse von Biomolekülen.
Spezifikation
SMART Digest Proteinase K-Kit mit SOLAµ/Sammelplatte | |
Peptidbindung neben der Carboxylgruppe der aliphatischen und aromatischen Aminosäuren mit blockierten Alpha-Aminogruppen | |
SMART Digest Harz, vorgefüllt in PCR-Röhrchen | |
SMART Digest | |
SMART Digest Harz, vorgefüllt in 96 PCR-Röhrchen, Sammelplatte, SOLAµ SPE-Platte |
Keine | |
Proteinase K | |
Peptidquantifizierung, Peptid-Mapping | |
Proteinverdau |