Learn More
Thermo Scientific™ SMART Digest™ ImmunoAffinity (IA) Protein A-Kits
Artikelnummer. 15688683
Click to view available options
Beschreibung:
SMART Digest IA-Kit, Protein A-magnetisch
SMART Digest IA-Kit, Protein A-magnetisch mit SOLAµ SPE- und Sammelplatte
SMART Digest IA-Kit, Protein A-nichtmagnetisch
SMART Digest IA-Kit, Protein A-nichtmagnetisch mit SOLAµ SPE- und Sammelplatte
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15688683
Marke: Thermo Scientific™ 60111101
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Schnelle, einfache, hochgradig reproduzierbare und empfindliche Immunabscheidungen und Proteinverdau für Ihre Biomarker-Untersuchungen in einem einzigen Well.
Mit Thermo Scientific™ SMART Digest™ Immunaffinity (IA) Protein A-Kits erhalten Sie eine schnelle, einfache, hochgradig reproduzierbare und empfindliche Immunocapture- und Proteinverdauung in einem einzigen Well. Diese Kits wurden entwickelt, um die Herausforderungen zu beseitigen, die häufig mit dem Prozess der Biomarker-Quantifizierung verbunden sind, indem sie einen einfachen und anwenderfreundlichen Capture/Verdauungs-Workflow bieten, der nur Stunden statt über Nacht dauert. Die SMART Digest IA Protein A-Kits zielen auf die Reinigung von Immunglobulinen aufgrund der starken Affinität zur Bindung an den Fc-Anteil des Moleküls ab.
Die Lösung für Herausforderungen bei der Low-Level-Quantifizierung in komplexen Matrices
Der Bedarf zur Identifizierung von Low-Level-Biomarkern zwingt die Analysten dazu, sich mit extrem komplexen Analyten und Proben zu befassen, was die Quantifizierung erschwert.
Da diese Proteine in komplexen biologischen Matrices häufig in geringen Mengen vorkommen, wird in der Regel ein Schritt zur Erfassung der Immunoaffinität eingesetzt, um die Probe zu reinigen und die Empfindlichkeit zu erhöhen.. Diesem Schritt folgt oft eine Proteinverdauung. Die derzeit eingesetzten Verfahren sind oft zeitaufwändig, mehrstufig und nicht reproduzierbar.
Immunocapture und Proteinverdau in einem einzigen Well
Verfahrensmerkmale dieses IA-Kits:
  • Schnell
  • Einfach
  • Hohe Reproduzierbarkeit
  • Empfindlich
Der einzigartige Aufbau reduziert die Bearbeitungszeit auf einige Stunden
Im SMART Digest IA-Kit werden die Immunocapture-Reagenzien und das temperaturaktivierte, thermisch stabile Trypsin auf einem Harz coimmobilisiert. Nach der Anreicherung wird das Enzym bei erhöhten Temperaturen aktiviert, um die Proteinverdauung unter Denaturierungsbedingungen zu beschleunigen, was zu einem Arbeitsablauf führt, der nur wenige Stunden dauert, und nicht die ganze Nacht.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung SMART Digest IA-Kit, Protein A-nichtmagnetisch
Capture Protein A
Cleavage C-terminale Seite der Lysin- und Arginin-Aminosäuren
Enzym Trypsin
Format Smart Digest Harz, nichtmagnetisch
Zur Verwendung mit (Anwendung) Peptidquantifizierung
Produktlinie SMART Digest
Typ Kombination von Immunoabscheidung + Proteinverdau in einem einzigen Bead
Enthält Nichtmagnetisches SMART Digest Harz