Learn More
Brady™ SMALL ADJUSTABLE LOCKOUT KIT (FF)
The Small Universal Condemnation Kit gives you everything you need to lockout gate valves, ball valves, butterfly valves and other valves.
Marke: Brady™ 806189
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Lockout/Tagout Sets
- Kleines verstellbares Lockout Set
Spezifikation
Kleines Universalschutzkit | |
Small adjustable Lockout Kit (FF) | |
Blockier- und Verriegelungssystem | |
Je 1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ SMALL ADJUSTABLE LOCKOUT KIT (FF) > Umfasst verstellbares Lenkrad, Verriegelungsvorrichtungen
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur