Learn More
Cole-Parmer™ Kleine Tough-Spot Etiketten
Beständig gegen Dampfautoklavieren, kochende Wasserbäder, Tiefsttemperaturen, organische Lösungsmittel und Ätzmittel ohne Ablösen oder Abfallen. Cole-Parmer™ Kleine Tough-Spot-Etiketten bestehen aus chemisch inertem Polyester, das auf allen Kunststoffen und anderen Materialien gut haftet.
Marke:  Cole-Parmer™ 62207-04
61.28 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21676" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15127082
  • 66.15 € / 1000 Rollen
Verfügbar ab: 28-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Die vorgeschnittenen, abziehbaren Etiketten haben die passende Größe für Mikrozentrifugenröhrchen und andere Laborbehälter.
  • Beständig gegen Temperaturen bis zu -20 °C und sogar -80 °C bei Verwendung mit Röhrchen aus Polypropylen.
  • Scheuer- und wischfest.
Spezifikation
Spezifikation
Blau
0,375 mm
–80° bei Verwendung mit neuen Polypropylenröhrchen. Andernfalls –20°C
Polyester