Learn More
IBA Lifesciences Kleiner Säugetier-Expressionsvektor
Alle ansehen IBA Lifesciences Produkte
Click to view available options
Vektor:
pDSG-IBA102
pDSG-IBA103
pDSG-IBA104
pDSG-IBA105
pDSG-IBA43
pDSG-IBA45
pDSG-IBAwt1
pDSG-IBAwt2
Proteinmarkierung:
His-Tag (6x), Strep-tag™II, 6x His-Tag
Nicht markiert
Twin-Strep™-Tag
Packungsgröße:
5 Mikrogramm
Beschreibung
pDSG-IBA Vektoren für das MEXi Säugetier-Expressionssystem
- Kleiner transienter Expressionsvektor, der speziell für die Verwendung in Kombination mit dem MEXi Säugetier-Expressionssystem entwickelt wurde.
- Für die stabile und nicht replikative transiente Expression mit hohem Level in den meisten Säugetierwirten, die folgende Elemente enthalten:
- Humanes Cytomegalievirus (CMV) für die Genexpression mit hohem Level in einem breiten Spektrum an Säugetierzellen
- Episomale Replikation über den Replikationsursprung (oriP) des Epstein-Barr-Virus erfordert das chromosomal exprimierte nukleäre, von EBNA-1 codierte Antigen.
- Ampicillin-Resistenz und ColE1-Replikationsursprung (pUC) für die Vermehrung in E. coli in einer hohen Plasmid-Kopienzahl
Bitte beachten Sie, dass das Klonieren in pDSG-IBA Akzeptorvektoren zwingend das Restriktionsenzym Esp3I erfordert, da kein anderes MCS zur Integration eines Gens von Interesse verfügbar ist. Neben der direkten Klonierung des Gens von Interesse in pDSG-IBA Vektoren mit Esp3I ist auch die Option über einen sogenannten Entry-Vektor möglich.
Spezifikation
Spezifikation
| Konstitutives oder induktives System | Konstitutiv |
| Markergen | Ampicillin |
| Promoter | CMV |
| Produkttyp | Vector |
| Selektionsmittel (eukaryotisch) | Geneticin™ (G-418) |
| Inhalt und Lagerung | Empfohlen: 2°C bis 8°C für häufige Verwendung, -20°C für Langzeitlagerung |
| Spezies | Mammalian |
| Proteinmarkierung | Nicht markiert |
| Klonierungsmethode | Direct Cloning |
| Konzentration | 250 ng/μl |
| Mehr anzeigen |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido