Learn More
Gilac™ Small Laundry Hamper, 70 L Artikelnummer.: 17938871
Verfügbar ab: 07-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Gilac™ Small Laundry Hamper, 70 L
Artikelnummer. 17938871
Farbe: Weiß
Click to view available options
Farbe: Weiß
Artikelnummer. 17938871
Marke: Gilac™ S360821
Verfügbar ab: 07-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Small 70 L Laundry Hamper is designed for professional use, suitable for heavy loads and intensive use.
  • Laundry hamper.
  • Highly resistant with outstanding durability.
  • Designed for professional use.
  • Suitable for intensive use.
Spezifikation
Breite (angloamerikanisch) 10.6 in.
Größe Small
Produkttyp Laundry Hamper
Breite (metrisch) 270 mm
Farbe White
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gilac™ Small Laundry Hamper, 70 L >