Learn More
Hamilton™ Austauschbare, kundenspezifische Kanülen aus Edelstahl mit kleinem Ansatz
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
18 G
22 G
22 s G
23 s G
26 G
26 s G
28 G
29 G
30 G
31 G
32 G
33 G
Art der Kanülenspitze:
2, 3 oder 4
5 oder AS
Unit Size:
1 Stück
6 Stück
Description
- Autoklavierbar
- Die Standardnadellänge beträgt 2 in./51 mm
- Kann mit RN-Spritzen verwendet werden, die 100 μl und kleiner sind
Specifications
Specifications
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Material | Stainless Steel |
| Kanülen-Gauge | 26 s G |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0.13 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 0.47 mm |
| Produkttyp | Abnehmbare kundenspezifische Nadel |
| Länge (metrisch) Kanüle | 9,52 bis 304 mm |
| Art der Kanülenspitze | 5 oder AS |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Kleine austauschbare Spritzen (100 μl und kleiner) |