Learn More
Brady™ Small Core Pre-printed GHS CLP Labels
Supplied with pre-printed red diamonds, ready for you to print the required warning, compliant to the latest regulations.
Marke:  Brady™ 622308
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 30041414
  • 112.00 € / 400 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
For you to print the required warning, compliant to the latest regulations.
Spezifikation
Spezifikation
UL Recognized
Permanent Acrylic
Red on White
Polypropylene
Thermal Transfer
Non-sterile
Hazard communication identification
1
R6000HF
400 Stickers
55.00 mm (W) x 85.00 mm (H)
-20°C to +100°C
0.079 mm
3.35 in.
2.17 in.
55.00 mm
Pre-printed Desktop Printer Labels for CLP-GHS Hazardous Substances
None
Gloss
Front
Labels
55.00 mm
BBP11, BBP12, PR Plus, THT 25 mm Core Printers
-20°C
400 Labels/Roll
Rectangle
-4°F to 212°F
0.0031 in.
55.00 mm (W) x 85.00 mm (H)
85.00 mm
55.00 mm
2 Stacked Red Diamonds per Sticker