Learn More
Brady™ Small Core Pre-printed GHS CLP Labels
Supplied with pre-printed red diamonds, ready for you to print the required warning, compliant to the latest regulations.
Marke:  Brady™ 622340
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 30041412
  • 118.00 € / 200 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
For you to print the required warning, compliant to the latest regulations.
Spezifikation
Spezifikation
Pre-printed Desktop Printer Labels for CLP-GHS Hazardous Substances
None
Matte
Front
Labels
3 Red Diamonds per Sticker
BBP11, BBP12, PR Plus, THT 25 mm Core Printers
-40°C
200 Labels/Roll
Rectangle
-40°F to +122°F
0.0032 in.
105.00 mm (W) x 155.00 mm (H)
155.00 mm
105.00 mm
105.00 mm
Permanent Acrylic
Red on White
Paper
Thermal Transfer
Non-sterile
Hazard communication identification
1
R7950
200 Stickers
105.00 mm (W) x 155.00 mm (H)
-40°C to +50°C
0.081 mm
6.1 in.
4.13 in.
105.00 mm