Learn More
Thermo Scientific™ SmaI, HC (50 U/μL)
Schneiden Sie an CCC^GGG-Stellen mit dem Restriktionsenzym SmaI, das am besten bei 30°C im Tango-Puffer schneidet (Isoschizomere: TspMI, XmaCI, XmaI).
Marke:  Thermo Scientific™ ER0663
168.00 EUR gültig bis 2025-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10724491
  • 252.00 € / 6000 Einheiten
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
Beschreibung
Lambda-DNA verdaut mit SmaI, 0,7 % Agarose, 3 Spaltstellen
Herkömmliche Restriktionsendonukleasen sind eine große Ansammlung hochwertiger Restriktionsenzyme, die für den Einsatz in einem der Puffer des Fünf-Puffer-Systems optimiert sind. Darüber hinaus bietet der universelle Tango Puffer Vorteile bei Doppelverdauungen. Alle Enzyme zeigen unter den empfohlenen Puffer- und Reaktionsbedingungen 100 % Aktivität. Um eine konsistente Enzymleistung zu gewährleisten, enthalten Thermo Scientific Restriktionsenzym-Puffer vorgemischtes BSA, welches die Stabilität zahlreicher Enzyme verbessert und Schadstoffe bindet, die in DNA-Proben enthalten sein können.
Besondere Eigenschaften
  • Überragende Qualität – strenge Qualitätskontrolle und branchenführender Fertigungsprozess
  • Praktisches, farbkodiertes Fünf-Puffer-System
  • Mit universellem Tango Puffer für Doppelverdauungen
  • BSA in Reaktionspuffern vorgemischt
  • Große Auswahl an Restriktionsendonuklease-Spezifikationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
50 U/μl
Sma I
Ja
Nein
Restriktionsenzym
Empfindlich für CpG-Methylierung, nicht empfindlich für Dam-Methylierung und Dcm-Methylierung, nicht empfindlich für Dam-Methylierung und Dcm-Methylierung, Not Dcm Methylation-Sensitive
10x Puffer Tango
30°C
HC; 6000 U
Herkömmliches Klonen
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2823332 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberER0663
Chargennummer2857609 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberER0663
Chargennummer2903885 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberER0663
Chargennummer2974394 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog NumberER0663
Chargennummer3005913 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog NumberER0663
Name des Produkts
Thermo Scientific™ SmaI, HC (50 U/μL) > 50 U/μl, HC, 6.000 U