Learn More
Thermo Scientific™ SM(PEG)2 (PEGylated SMCC crosslinker)
Diese Crosslinker mit NHS-Ester- und Maleimid-Gruppen an den Enden wasserlöslicher Spacerarme aus Polyethylenglykol (17,6 bis 95,2 A) ermöglichen das Vernetzen von Aminen mit Sulfhydrylgruppen.
429.00 € - 1308.00 €
Spezifikation
Chemische Reaktivität | Amin-Sulfhydryl |
---|---|
Cleavable | Nein |
Molekulargewicht | 425,39 |
PEGyliert | Ja |
Länge des Spacer-Arms | 17,6 Å |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11841265
|
Thermo Scientific™
22103 |
1 g |
1308.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11831265
|
Thermo Scientific™
22102 |
100 mg |
429.00 €
100 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce SM(PEG)n ist eine Serie von Amin-Sulfhydryl-Crosslinkern unterschiedlicher Länge von 17,6 bis 95,2 Å aufgrund ihrer Spacerarme aus Polyethylenglykol, die n gleich 2 bis 24 Ethylenglykol-Einheiten enthalten.
Die SM(PEG)n Reagenzien sind sechs Crosslinker mit identischen amin- und sulfhydrylreaktiven Gruppen, die jedoch aufgrund von Spacerarmen mit einer unterschiedlichen Anzahl von Ethylenglykol-Einheiten unterschiedlich lang sind. Ihre Strukturen (siehe unten) haben die Form NHS-(PEG)n-Maleimid, wobei n 2, 4, 6, 8, 12 oder 24 Polyethylenglycol (PEG)-Einheiten darstellt. Jedes SM(PEG)n Reagenz wird mit der angegebenen Länge ohne Kontamination durch Analoga mit anderen Längen hergestellt. Die Verfügbarkeit dieses Reagenziensatzes ermöglicht die Optimierung von Vernetzungsexperimenten, um die beste Konjugateffizienz und -funktion für die vorgesehene Anwendung oder Analysemethode zu erhalten. Zusammen mit AMAS (Art.-Nr. 22295) und dem beliebten SMCC (Art.-Nr. 22360) ermöglichen diese Reagenzien die Amin-Sulfhydryl-Vernetzung über Entfernungen von 4,4 bis 95,2 Å. Darüber hinaus trägt der hydrophile PEG-Gehalt von SM(PEG)n Reagenzien zur wässrigen Löslichkeit dieser Crosslinker und ihrer Konjugate bei. PEG ist zudem weniger immunogen als andere Arten von Spacern für Crosslinker, wodurch diese Reagenzien ideal für die Präparation von Immunogenen sind.
Besondere Merkmale:
- Homologe Serie mit Spacerarmen zunehmender Länge, ideal zur Optimierung der Konjugation von Proteininteraktionen
- Wasserlösliche Spacerarme aus Polyethylenglykol (PEG) tragen dazu bei, die Löslichkeit vernetzter Proteine aufrechtzuerhalten oder zu erhöhen
- Reagenzien lösen sich problemlos in DMSO und können anschließend in wässrigen Reaktionspuffern verdünnt werden
- Reaktive Gruppen: NHS-Ester und Maleimid
- Reaktiv gegen: Amino- und Sulfhydrylgruppen
NHS-PEG2-Maleimid
- Zwei Ethylenoxid-Untereinheiten
- Alternative Bezeichnungen: Mal-dPEG2-NHS, NHS-PEG2-Maleimid
- Molekülformel C18H23N3O9
- Länge des Spacerarms 17,6 Å
- Dem Ziel durch die Vernetzung hinzugefügte Masse 310,12
- MW 425,39
NHS-PEG4-Maleimid
- Vier Ethylenoxid-Untereinheiten
- Andere Bezeichnungen Mal-dPEG4-NHS, NHS-PEG4-Maleimid
- Molekülformel C22H31N3O11
- Länge des Spacerarms 24,6 Å
- Dem Ziel durch die Vernetzung hinzugefügte Masse 398,17
- MW 513,50
NHS-PEG6-Maleimid
- Sechs Ethylenoxid-Untereinheiten
- Andere Bezeichnungen Mal-dPEG6-NHS, NHS-PEG6-Maleimid
- Molekülformel C26H39N3O13
- Länge des Spacerarms 32,25 Å
- Dem Ziel durch die Vernetzung hinzugefügte Masse 486,20
- MW 601,60
NHS-PEG8-Maleimid
- Acht Ethylenoxid-Untereinheiten
- Andere Bezeichnungen Mal-dPEG8-NHS, NHS-PEG8-Maleimid
- Molekülformel C30H47N3O15
- Länge des Spacerarms 39,2 Å
- Dem Ziel durch die Vernetzung hinzugefügte Masse 574,27
- MW 689,71
NHS-PEG12-Maleimid
- 12 Ethylenoxid-Untereinheiten Mal-dPEG12-NHS, NHS-PEG12-Maleimid
- Molekülformel C38H63N3O19
- Länge des Spacerarms 53,4 Å
- Dem Ziel durch die Vernetzung hinzugefügte Masse 750,38
- MW 865,92
Spezifikation
Amin-Sulfhydryl | |
425,39 | |
17,6 Å | |
Nein | |
Pierce™ | |
Heterobifunktional | |
Mittel (10 bis 30 Å) | |
Wasser | |
Ja |
Nein | |
Ja | |
Nach Erhalt getrocknet bei -20 °C lagern. | |
Umgebungstemperatur | |
Chemische Markierung | |
Maleimid, NHS-Ester | |
Fest | |
Standard, Einmalgebrauch | |
Crosslinker |