Learn More
Asecos™ SLX-CLASSIC Umluft-Sicherheitsschränke
Für die sichere und zugelassene Lagerung aggressiver, nicht entzündlicher Gefahrstoffe in Arbeitsräumen.
5835.00 € - 7180.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN 14727 |
---|---|
Farbe | Hellgrau |
Material | Stahl |
Produkttyp | Sicherheitsschrank |
Ausführung der Tür | Flügel |
Produktcode | Marke | Tragkraft | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Tragkraft | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15527839
|
Asecos™
3293600130607 |
8 Einlegeböden mit Bodenwanne (25 kg/11 l), maximale Beladung 300 kg |
6690.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15695677
|
Asecos™
3293600130608 |
12 Einlegeböden mit Bodenwanne: je 25 kg/11 l, maximale Belastung: 300 kg |
7180.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15904690
|
Asecos™
3293900130615 |
6 Einlegeböden mit Bodenwanne: je 25 kg/11 l, maximale Belastung: 300 kg |
5835.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
- Robuste Bauweise und Langlebigkeit – Schrankgehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech mit außerhalb des Lagerraums montierten Sicherheitselementen für erhöhten Korrosionsschutz
- Zwei in einem – zwei hermetisch getrennte Staufächer ermöglichen die isolierte Lagerung von Säuren und Basen in einem Schrank
- Keine unbefugte Verwendung – Türen mit Profilzylinder abschließbar, Integration in ein bestehendes Verriegelungssystem möglich
- Justierhilfen zum Ausrichten der Schränke bei Bodenunebenheiten
- Umluftfiltersystem, ideal für den direkten Einbau in sehr geräuscharmen Arbeitsbereichen, nur ca. 39 dB
- Mit mehrstufigem Breitbandfilter
- Die Überwachungselektronik für die Extraktion umfasst Kühlgerätekabel und Netzstecker
- Optischer und akustischer Alarm einschließlich potentialfreiem Alarmkontakt
- Display mit innovativem Touch Panel
- Manuelle Überprüfung der Filtersättigung
- Umweltfreundlich mit längerer Filterlebensdauer und einem wiederverwendbaren Filtersystem
Spezifikation
EN 14727 | |
Stahl | |
Flügel | |
2 |
Hellgrau | |
Sicherheitsschrank | |
Lagerung aggressiver, nicht brennbarer Gefahrstoffe | |
Pulverbeschichtet |