missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
SLPI Monoclonal antibody specifically detects SLPI in Human samples. It is validated for ELISA
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | SLPI |
| Anwendungen | ELISA |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | 001 |
| Konjugat | HRP |
| Verdünnung | ELISA |
| Zusammensetzung | PBS |
| Gen-Alias | ALK1, ALPProtease inhibitor WAP4, antileukoproteinase, BLPISeminal proteinase inhibitor, HUSI, HUSI-I, Mucus proteinase inhibitor, secretory leukocyte peptidase inhibitor, Secretory leukocyte protease inhibitor, secretory leukocyte protease inhibitor (antileukoproteinase), WAP four-disulfide core domain protein 4, WAP4HUSI-1, WFDC4MPI |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Immunogen | This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human SLPI (P03973; Met1-Ala132). |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?