Learn More
Invitrogen™ SlowFade™ Gold Antifade Mountant
Schützt Fluoreszenzfarbstoffe vor Verblassung (Photobleichung) während Fluoreszenzmikroskopie-Experimenten
Marke: Invitrogen™ S36940
52.63 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Bei der Entwicklung der Molecular Probes™ Eindeckmittel der Gold-Serie haben Wissenschaftler eine Formel chemischer Zusätze entwickelt, die diese Verringerung des anfänglichen Signals bei den meisten Farben und Farbstoffen minimiert. SlowFade Gold Antifade-Eindeckmittel enthält chemische Komponenten, zum Schutz von Fluoreszenzfarbstoffe vor Verblassung (Photobleichung) während Fluoreszenzmikroskopie-Experimenten. Das Eindeckmittel basiert auf Glycerol und erfordert kein Mischen oder Aushärten, wodurch es ideal für die sofortige Betrachtung der Probe ist. Gebrauchsfertig—einfach der Probe einen Tropfen hinzugeben, Deckglas aufsetzen und das Bild aufnehmen.
SlowFade Gold Eindeckmittel wird für das Eindecken von Proben, die fluoreszierende Proteine enthalten, beispielsweise GFP, nicht empfohlen. Als bester Schutz fluoreszenter Proteine und Farbstoffe wird SlowFade Diamond Antifade Mountant empfohlen.
- Schützt Farbstoffe vor Verblassung während der Bildgebung
- Gebrauchsfertige Flüssigkeit, ideal für die sofortige Probenbetrachtung
- Eingedeckte Proben bleiben über Wochen stabil
- Bewahrt die Signalstärke—wenig oder gar keine Verblassung der Fluoreszenz
- Ideal geeignet für Alexa Fluor™ Farbstoffe
Schutz vor Photobleichung ohne Fluoreszenzlöschung
Die in einigen Eindeckmitteln verwendeten Eindeckreagenzien können die Anfangsstärke vieler Fluorophore (insbesondere solcher, die über 550 nm emittieren) um bis zu 80 % zerstören.
Sofortiges Betrachten mit maximalem Signalschutz
Die Epoxid-basierten Deckflüssigkeiten in den präparierten Zellen der FluoCells™ Serie sind zwar über Jahre hinweg stabil und bieten ein Höchstmaß an Schutz vor Verblassung, sie sind jedoch schwieriger anzuwenden und erfordern vor der Eindeckung einige Verfahrensschritte mit organischen Lösungsmitteln. SlowFade Gold Antifade Mountant ermöglicht jedoch die sofortige Anzeige von Proben. Für eine längerfristige Lagerung wird empfohlen, ein Dichtmittel (d. h. Fingernagellack oder ein äquivalentes Acrylreagenz) auf die Decklippenkanten aufzutragen, um ein Trocknen zu verhindern, oder ein Härtungsmontagemittel zu wählen.
Verbesserte Auflösung in dickeren Abschnitten
Glycerinbasierte Deckflüssigkeiten werden bei der Betrachtung von dicken Proben empfohlen, da der Brechungsindex von Glycerin näher an dem von Gewebe liegt und einfach anzuwenden ist – Die gefärbten Proben lufttrocknen, um überschüssiges Wasser zu entfernen und danach eindecken. Mit oder ohne nukleären DAPI-Farbstoff erhältlich.
Zellanalyse, zelluläre Bildgebung, Immunfluoreszenz (IF), Immunfluoreszenz-Gegenfärbung, Befestigung und Verblassungsschutz
Spezifikation
Bei Raumtemperatur lagern. | |
SlowFade™ | |
2 ml | |
Weniger gefährlich, nachhaltige Verpackung | |
Flüssig |
Mikroskop | |
Eindeckmittel | |
Eindecklösung | |
Raumtemperatur |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Wachsen Sie Ihre Entdeckung
Verlieben Sie sich in große ErsparnisseAktionscode: 24107Gültig bis zum: 2025-03-28