Learn More
Invitrogen™ SlowFade™ Gold Antifade Mountant
Schützt Fluoreszenzfarbstoffe vor Verblassung (Photobleichung) während Fluoreszenzmikroskopie-Experimenten
Marke: Invitrogen™ S36937
241.68 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Flüssiges Eindeckmittel auf Glycerinbasis, das direkt auf fluoreszenzmarkierten Zellen- oder Gewebeproben auf Mikroskopobjektträgern aufgetragen wird. SlowFade Gold Eindeckmittel gegen Verblassung erfordert kein Mischen oder Aushärten und eignet sich daher ideal für die sofortige Probenbetrachtung. Gebrauchsfertig—einfach der Probe einen Tropfen hinzugeben, Deckglas aufsetzen und das Bild aufnehmen. Als bester Schutz fluoreszierender Proteine und Farbstoffe wird SlowFade™ Diamond Eindeckmittel empfohlen. Mit oder ohne nukleären DAPI-Farbstoff erhältlich.
- Schützt Farbstoffe vor Verblassung während der Bildgebung
- Gebrauchsfertige Flüssigkeit, ideal für die sofortige Probenbetrachtung
- Eingedeckte Proben bleiben über Wochen stabil
- Bewahrt die Signalstärke—wenig oder gar keine Verblassung der Fluoreszenz
- Ideal geeignet für Alexa Fluor™ Farbstoffe
- Schutz vor Photobleaching ohne Fluoreszenzlöschung
- Sofortiges Betrachten mit maximalem Signalschutz
- Verbesserte Auflösung in dickeren Abschnitten
Für die Eindeckung von Proben mit fluoreszierenden Proteinen, beispielsweise GFP, nicht empfohlen.
Zellanalyse, zelluläre Bildgebung, Immunfluoreszenz (IF), Immunfluoreszenz-Gegenfärbung, Befestigung und Verblassungsschutz
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Die Lagerung bei Raumtemperatur wird empfohlen, kann aber auch gefroren (-5 bis -30 °C) gelagert werden. Vor Licht schützen. | |
SlowFade™ | |
5 × 2 ml | |
Weniger gefährliche, nachhaltige Verpackung | |
Flüssig |
Mikroskop | |
Eindeckmittel | |
Eindecklösung | |
Raumtemperatur |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Wachsen Sie Ihre Entdeckung
Verlieben Sie sich in große ErsparnisseAktionscode: 24107Gültig bis zum: 2025-03-28