Learn More
Invitrogen™ SlowFade™ Glass Soft-set Antifade Mountant, with DAPI
Beschreibung
Die Formulierung bietet einen Brechungsindex von 1,52 für schärfere Bilder und die Anti-Verblassung-Eigenschaften bieten Beständigkeit gegen Photobleichung. Das Ergebnis sind scharfe, helle Bilder mit nahezu jedem Fluorophor, mit Weitfeld-, Konfokal- oder superauflösenden Mikroskopen, bei einer Brenntiefe von 0 – 500 μm.
Da das SlowFade Glas-Eindeckmittel nicht aushärtet, können die Zellen unmittelbar nach dem Eindecken betrachtet werden, ohne dass sich dies negativ auf die Zellmorphologie auswirken würde, wie es bei einem aushärtenden Eindeckmittel der Fall wäre. Gebrauchsfertig—einfach der Probe einen Tropfen hinzugeben, Deckglas aufsetzen und Bild aufnehmen. Mit oder ohne DAPI-Kernfärbung erhältlich.
Die Merkmale des SlowFade Glas-Eindeckmittels umfassen:
- Gebrauchsfertiges, Glycerol-basiertes, nicht-härtendes Eindeckmittel
- Brechungsindex von 1,52, mit minimaler sphärischer Aberration
- Bis zu dreimal bessere axiale Auflösung im Vergleich zu herkömmlichem Eindeckmittel
- Optische Klärung des Gewebes, auch bei Schnitten mit einer Dicke von bis zu 1 mm
- Scharfe, helle Bilder mit beliebiger Brenntiefe von 0 bis 500 μm
Scharfe Bilder für die tiefe 3D-Bildgebung
Das SlowFade Glas-Eindeckmittel verfügt über einen Brechungsindex von 1,52 (ähnlich wie Glasdeckgläser) mit überragendem Schutz vor Photobleichung. Kompatibel mit Immersionsöl und der Ölimmersion-Mikroskopoptik und ermöglicht so einen refraktionsfreien Lichtweg und eine minimale sphärische Aberration, die die axiale Auflösung um das Dreifache (bei einer Brenntiefe von 150 μm) verbessert, gemessen mittels Punktspreizfunktion. Wenn 1 mm dicke Gewebeschnitte eingedeckt werden, ist die optische Gewebeklärung sichtbar, was eine tiefe 3D-Bildgebung ermöglicht.
Hemmung der Photobleichung über das sichtbare und Nah-IR-Spektrum hinweg
Egal, welche fluoreszierenden Farbstoffe oder fluoreszierenden Proteine Sie verwenden, das Slowfade Glas-Eindeckmittel bietet einen überlegenen Schutz vor Photobleichung. Es wurde gezeigt, dass es mit einer breiten Palette von fluoreszierenden Farbstoffen, einschließlich Alexa Fluor, FITC, TRTC, Texas Red, Cy3 und Cy5, und fluoreszierenden Proteinen, einschließlich GFP, RFP und mCherry, eine beispiellose Leistungsfähigkeit bietet. Fluorophore werden durch SlowFade Glas-Eindeckmittel nicht ausgelöscht, und dank der Fähigkeit, hellere Signale ohne Hintergrund zu bewirken, erhalten Sie hochwertigste, hochauflösende Bilder für Ihre Publikationen.
Nicht-härtendes Eindeckmittel, das Proben nicht ausdehnt oder schrumpft
Die meisten Gewebeklärungstechniken dehnen die Proben aus oder schrumpfen sie, wodurch Artefakte in der Probenmorphologie entstehen. Das SlowFade Glas-Eindeckmittel ist nicht härtend und verursacht kein Ausdehnen oder Schrumpfen von Proben, was wir mit Hela-Sphäroiden und Ratten-Hirnabschnitten verifiziert haben. Diese Eigenschaft ermöglicht die 3D-Bildgebung der komplett nativen Probenmorphologie. Die Proben sind sofort nach der Eindeckung für die Bildgebung verfügbar, und ordnungsgemäß versiegelte Objektträger können über Wochen oder Monate aufbewahrt werden
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 1 x 2 ml |
| Produkttyp | Eindeckmittel |
| Inhalt und Lagerung | Enthält 1 Tropfflasche mit 2 ml Reagenz |
| Versandbedingung | Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis |
| Produktlinie | SlowFade |
| Reagenztyp | Eindecklösung |
| Volumen (metrisch) | 2 ml |