Learn More
Invitrogen™ SlowFade™ Glass Soft-Set Antifade Mountant
Artikelnummer. 17137678
Click to view available options
Volumen (metrisch):
2 ml
Packungsgröße:
2 Milliliter
5 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 17137678
Marke: Invitrogen™ S369175X2ML
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
SlowFade Glas-Eindeckmittel ist eine gebrauchsfertige, nicht härtende Deckflüssigkeit auf Glycerin-Basis, die direkt auf die fluoroszenzmarkierten Zellen oder Gewebeproben auf dem Mikroskopobjektträger appliziert wird.
  • SlowFade Glas-Eindeckmittel ist eine gebrauchsfertige, nicht härtende Deckflüssigkeit auf Glycerin-Basis, die direkt auf die fluoroszenzmarkierten Zellen oder Gewebeproben auf dem Mikroskopobjektträger appliziert wird. Die Formulierung bietet einen Brechungsindex von 1,52 für schärfere Bilder und die Antifade-Eigenschaften bieten Beständigkeit gegen Photobleichung.
  • Das Ergebnis sind scharfe, helle Bilder mit nahezu jedem Fluorophor, mit Weitfeld-, Konfokal- oder superauflösenden Mikroskopen, bei einer Schärfentiefe von 0 – 500 µm.
  • Da das SlowFade Glas-Eindeckmittel nicht aushärtet, können die Zellen unmittelbar nach dem Eindecken betrachtet werden, ohne dass sich dies negativ auf die Zellmorphologie auswirken würde, wie es bei einem aushärtenden Eindeckmittel der Fall wäre. Gebrauchsfertig – einfach der Probe einen Tropfen hinzugeben, Deckglas aufsetzen und Bild aufnehmen. Mit oder ohne nukleären DAPI-Farbstoff erhältlich.
  • Wenn eine aushärtende, harte Deckflüssigkeit mit einem Brechungsindex von 1,52 benötigt wird, um Objektträger über Jahre hinweg zu lagern, wird ProLong Glass Eindeckmittel empfohlen.
  • Gebrauchsfertiges, auf Glycerin basierendes, nicht aushärtendes Eindeckmittel
  • Brechungsindex von 1,52 mit minimaler sphärischer Aberration
  • Bis zu dreimal bessere axiale Auflösung im Vergleich zu herkömmlicher Deckflüssigkeit
  • Sichtbare optische Gewebereinigung, auch in Schnitten mit einer Dicke von bis zu 1 mm
  • Scharfe, helle Bilder mit jeder Schärfentiefe von 0 bis 500 µm
  • Das SlowFade Glass Eindeckmittel verfügt über einen Brechungsindex von 1,52 (ähnlich wie Deckgläser aus Glas) mit einem überragenden Schutz vor Photobleichung. Kompatibel mit Immersionsöl und der Ölimmersion-Mikroskopoptik und ermöglicht so einen refraktionsfreien Lichtweg und eine minimale sphärische Aberration, die die axiale Auflösung um das Dreifache (bei einer Brenntiefe von 150 µm) verbessert, gemessen mittels Punktspreizfunktion.
  • Wenn 1 mm dicke Gewebeschnitte eingedeckt werden, ist die optische Gewebeklärung sichtbar, was eine tiefe 3D-Bildgebung ermöglicht. Informationen zur 3D-Bildgebung ganzer Organe (bis zu 10 mm) finden Sie unter Klärungsreagenzien für die Bildgebung von 3D-Zellkulturen und Geweben.
  • Egal, welche fluoreszierenden Farbstoffe oder fluoreszierenden Proteine verwendet werden: Slowfade Glass Eindeckmittel erleichtert den zuverlässigen Schutz vor Photobleichung. Es wurde gezeigt, dass es mit einer breiten Palette von fluoreszierenden Farbstoffen, einschließlich Alexa Fluor, FITC, TRTC, Texas Red, Cy3 und Cy5, und fluoreszierenden Proteinen, einschließlich GFP, RFP und mCherry, eine beispiellose Leistungsfähigkeit bietet.
  • Fluorophore werden durch SlowFade Glass Deckflüssigkeit nicht ausgelöscht, und dank der Fähigkeit, hellere Signale ohne Hintergrund zu bewirken, erhalten Sie hochwertigste, hochauflösende Bilder für Ihre Publikationen.
  • Die meisten Verfahren zur Gewebereinigung führen dazu, dass Proben sich vergrößern oder schrumpfen, wodurch Artefakte in der Probenmorphologie verursacht werden. Das SlowFade Glas-Eindeckmittel ist nicht härtend und verursacht kein Ausdehnen oder Schrumpfen von Proben, was wir mit Hela-Sphäroiden und Ratten-Hirnabschnitten verifiziert haben. Diese Eigenschaft ermöglicht die 3D-Bildgebung der komplett nativen Probenmorphologie. Die Proben sind sofort nach der Eindeckung für die Bildgebung verfügbar, und ordnungsgemäß versiegelte Objektträger können über Wochen oder Monate aufbewahrt werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 5 x 2 mL
Produkttyp Eindeckmittel
Inhalt und Lagerung Enthält 5 Tropfflaschen mit jeweils 2 ml Reagenz
Versandbedingung Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis
Produktlinie SlowFade
Reagenztyp Eindecklösung
Volumen (metrisch) 2 ml
compliance-icons
Produktidentifikator
  • SlowFade Glass Soft-set Antifade Mountant
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 5-[N-(2,3-Dihydroxypropyl)ace tamido]-2,4,6-triiodo-N,N'-bis( 2,3-dihydroxypropyl)isophthal amide, g