Learn More
Molecular Probes™ SlowFade™ Diamond Antifade Mountant with DAPI
Artikelnummer. 15312202
Click to view available options
Volumen (metrisch):
2 ml
10 ml
Packungsgröße:
10 Milliliter
2 Milliliter
5 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15312202
Marke: Molecular Probes™ S36968
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
SlowFade™ Diamond Eindeckmittel mit DAPI
SlowFade™ Diamond Antifade Mountant ist ein flüssiges Eindeckmittel auf Glycerin-Basis, das direkt auf die fluoroszenzmarkierten Zellen oder Gewebeproben auf dem Mikroskopobjektträger appliziert wird. SlowFade™ Diamond Eindeckmittel bietet hervorragenden Schutz gegen Ausbleichen über die gesamten sichtbaren und IR-Spektren. SlowFade™ Diamond Eindeckmittel kann mit nahezu allen fluoreszierenden Farbstoffen oder fluoreszierenden Proteinen (z. B. GFP, RFP, mCherry) verwendet werden, um das hellste Signal und den geringsten Hintergrund zu erreichen.
Zu den Merkmalen von SlowFade™ Diamond Antifade Mountant gehören:
  • Schützt fluoreszierende Farbstoffe und fluoreszierende Proteine vor dem Verblassen über den gesamten sichtbaren und IR-Spektralbereich hinweg
  • Gebrauchsfertige Flüssigkeit, die nicht aushärtet; Proben können sofort betrachtet werden
  • Ideal für Alexa Fluor™ und herkömmliche Farbstoffe, z. B. FITC und Cy™3, und fluoreszierende Proteine wie GFP, RFP und mCherry
  • Bewahrt das Fluoreszenzsignal – wenig oder gar keine Fluoreszenzlöschung
    Erfahren Sie mehr über SlowFade™ Eindeckmittel.
    SlowFade™ Diamond Antifade Mountant wird bereits gemischt und gebrauchsfertig in einer Tropfflasche geliefert, entweder mit oder ohne DAPI. Einfach der Probe einen Tropfen hinzugeben, Deckglas aufsetzen und das Bild aufnehmen. SlowFade™ Diamond Deckflüssigkeit ist eine nicht-härtende Deckflüssigkeit, die einen nahezu perfekten optischen Pfad (RI 1,42) bildet. Wenn die Deckglaskanten mit einem geeigneten Deckglasdichtmittel versiegelt sind, können die Proben tage- bis wochenlang aufbewahrt werden. Wenn eine langfristige Lagerung mit einem Brechungsindex (RI) gewünscht wird, der näher am Tauchöl liegt, wird ProLong™ Diamond Antifade Mountant empfohlen. Da beim SlowFade™ Diamond Eindeckmittel kein Aushärten erforderlich ist, können Proben direkt nach der Markierung bewertet und abgebildet werden.
    Schutz vor Photobleichung über die gesamten sichtbaren und IR-Spektralbereiche hinweg
    Egal, welche fluoreszierenden Farbstoffe oder fluoreszierenden Proteine verwendet werden: SlowFade™ Diamond Deckflüssigkeit erleichtert den zuverlässigen Schutz vor Photobleichung. Dieses Eindeckmittel hat seine beispiellose Leistungsfähigkeit in Bezug auf eine breite Palette fluoreszierender Farbstoffe, einschließlich Alexa Fluor™ Farbstoffen, FITC, TRTC, Texas Red™, Cy™3 und Cy™5, unter Beweis gestellt. SlowFade™ Diamond Eindeckmittel löscht nichts aus, und dank der Fähigkeit, hellere Signale ohne Hintergrund zu bewirken, erhalten Sie hochwertigste, hochauflösende Bilder für Ihre Publikationen.
    Stabile Signale während der Bildgebung und für die sofortige Betrachtung
    SlowFade™ Diamond Deckflüssigkeit ist die ideale Option für die Analyse von Proben direkt nach der Markierung. Die nicht ausbleichenden Eigenschaften bei fluoreszierenden Farbstoffen und fluoreszierenden Proteinen erhalten die Signalstärke bei längeren Aufnahmeprozessen, z. B. wiederholtem Scannen unter konfokaler Laser-Scanning-Beleuchtung oder der hochauflösenden Mikroskopie. Und es ist anwenderfreundlich — entfernen Sie einfach überschüssiges Wasser von der gefärbten Probe und bringen Sie es auf. Ein Objektträgerdichtmittel kann verwendet werden, um die Objektträger für Tage oder Wochen zu konservieren. Wenn eine längere Archivierung gewünscht wird, können das SlowFade™ Diamond Eindeckmittel mit PBS abgewaschen und die Proben mit ProLong™ Diamond Antifade-Eindeckmittel wieder montiert werden.
    Erzielung eines ausgezeichneten Brechungsindex für gestochen scharfe Bilder
    Für moderne hochauflösende Bildgebungsanwendungen ist der Brechungsindex (RI) ein wichtiger Faktor. SlowFade™ Diamond Deckflüssigkeit hat einen RI von 1,42, der dem RI von Zellen oder Gewebe viel näher kommt. Bei dicken Proben kann es erforderlich sein, SlowFade™ Deckflüssigkeit zu verwenden, um hochauflösende Bilder zu erhalten.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Menge 2 mL
    Produkttyp Eindeckmittel
    Inhalt und Lagerung Enthält 1 Tropfflasche mit 2 ml Reagenz.
    • Bei +2 bis +8 °C lagern oder bei -5 bis -30 °C einfrieren.
    • Vor Licht schützen.
    • Nach Erhalt noch mindestens 6 Monate stabil.
    Versandbedingung Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis
    Produktlinie SlowFade
    Reagenztyp Montagelösung, Anti-Fade-Lösung
    Volumen (metrisch) 2 ml